Tisk…
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 8200 CZK
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Vzorec: C₈H₇BrCl₂O
Bod varu: 120…130 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043464
CAS číslo: 6954-77-4