Tisk…
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6065-10G OR6065-1G OR6065-5G
APOSOR6065-10GEA 22780 CZK
APOSOR6065-10G APOSOR6065-1G APOSOR6065-5G
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
3-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 126…130 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 186191-19-5