Tisk…
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6064-1G OR6064-500MG
APOSOR6064-1GEA 9200 CZK
APOSOR6064-1G APOSOR6064-500MG
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₅NO
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231979
CAS číslo: 338791-77-8