Tisk…
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6063-1G OR6063-500MG
APOSOR6063-1GEA 9200 CZK
APOSOR6063-1G APOSOR6063-500MG
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₅NO
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231976
CAS číslo: 127667-32-7