Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-(4-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 4770 CZK
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₉Cl₂NO
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114589
CAS číslo: 38936-60-6