1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
O-(2-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6059-1G
OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA
705
CZK
APOSOR6059-1G
APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Vzorec:
C₇H₉Cl₂NO Bod tání: 145…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01114592 CAS číslo: 5555-48-6 |