Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 14520 CZK
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Vzorec: C₇H₉BrClNO
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114573
CAS číslo: 51572-91-9