Tisk…

2-Amino-4-methoxynicotinonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-4-methoxy-3-pyridinecarbonitrile

OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 5630 CZK
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Bod tání: 211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975441
CAS číslo: 98651-70-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR