2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6054-1G
OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA
14090
CZK
APOSOR6054-1G
APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Bod tání: 170…172 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00243468 CAS číslo: 105985-16-8 |