(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6053-10G
OR6053-1G
OR6053-5G
APOSOR6053-10GEA
20170
CZK
APOSOR6053-10G
APOSOR6053-1G
APOSOR6053-5G
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile
Vzorec:
C₅H₄ClN₃ Bod tání: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
118645-77-5 |