Tisk…
Geranyl acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 2070 CZK
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
Bod varu: 138 °C/25mmHg
Hustota: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015037
CAS číslo: 105-87-3