Tisk…
Farnesol (mixture of isomers) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6039-25G OR6039-100G
APOSOR6039-25GEA 2700 CZK
APOSOR6039-25G APOSOR6039-100G
Farnesol (mixture of isomers) 95%
Farnesol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Bod varu: 149 °C/4mmHg
Hustota: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002918
CAS číslo: 4602-84-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III