Tisk…
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 2650 CZK
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
Bod varu: 149…150 °C/15mmHg
Bod tání: 45…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031535
CAS číslo: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III