Tisk…
2-Amino-1,3-propanediol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60269-100G OR60269-500G OR60269-1KG
APOSOR60269-100GEA 744 CZK
APOSOR60269-100G APOSOR60269-500G APOSOR60269-1KG
2-Amino-1,3-propanediol 96%
2-Amino-1,3-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051487
CAS číslo: 534-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III