Tisk…
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-N,N-dimethylaniline
OR60254-1G OR60254-25G OR60254-5G
APOSOR60254-1GEA 2280 CZK
APOSOR60254-1G APOSOR60254-25G APOSOR60254-5G
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod varu: 223 °C
Hustota: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01706706
CAS číslo: 2836-03-5