3-Octanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6025-100G
OR6025-25G
APOSOR6025-100GEA
992
CZK
APOSOR6025-100G
APOSOR6025-25G
3-Octanone
3-Octanone
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 167…168 °C Hustota: 0,822 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009515 CAS číslo: 106-68-3 UN: 2271 ADR: 3,III |