Tisk…
Tetrahydroxydiborane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60243-25G OR60243-5G OR60243-100G
APOSOR60243-25GEA 2320 CZK
APOSOR60243-25G APOSOR60243-5G APOSOR60243-100G
Tetrahydroxydiborane 97%
Tetrahydroxydiborane
Vzorec: H₄B₂O₄
Bod tání: 143…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663888
CAS číslo: 13675-18-8