2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
OR60242-100G
OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA
12630
CZK
APOSOR60242-100G
APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243,10 g/mol Bod tání: 126…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093445 CAS číslo: 111128-12-2 UN: 1759 ADR: 8,II |