Tisk…
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
OR60236-1G
APOSOR60236-1GEA 1620 CZK
APOSOR60236-1G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Vzorec: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09049072
CAS číslo: 63286-29-3