Tisk…
9-Bromo-1-nonene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60223-25G OR60223-5G OR60223-100G
APOSOR60223-25GEA 3410 CZK
APOSOR60223-25G APOSOR60223-5G APOSOR60223-100G
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Vzorec: C₉H₁₇Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037826
CAS číslo: 89359-54-6