Tisk…
8-Bromo-1-octene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 3340 CZK
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octene 98%
8-Bromo-1-octene
Vzorec: C₈H₁₅Br
Bod varu: 92 °C/24mmHg
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000275
CAS číslo: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4