Tisk…
7-Bromo-1-heptene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60221-100G OR60221-25G OR60221-5G
APOSOR60221-100GEA 4730 CZK
APOSOR60221-100G APOSOR60221-25G APOSOR60221-5G
7-Bromo-1-heptene 98%
7-Bromo-1-heptene
Vzorec: C₇H₁₃Br
Bod varu: 27 °C/1mmHg
Hustota: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631137
CAS číslo: 4117-09-3
UN: 1993
ADR: 3,III