Tisk…
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 9330 CZK
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Vzorec: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
MW: 330,809 g/mol
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034846
CAS číslo: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9