Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60211-1G OR60211-250MG
APOSOR60211-1GEA 6150 CZK
APOSOR60211-1G APOSOR60211-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂N₂O
Bod tání: 250…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772809
CAS číslo: 859833-15-1