Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60209-1G OR60209-5G
APOSOR60209-1GEA 4570 CZK
APOSOR60209-1G APOSOR60209-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₃BrN₂O
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831607
CAS číslo: 287917-97-9