N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR60208-100G
OR60208-25G
OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA
744
CZK
APOSOR60208-100G
APOSOR60208-25G
APOSOR60208-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Vzorec:
C₁₄H₈N₂O₄ Bod tání: 198…201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022569 CAS číslo: 3006-93-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |