Tisk…
Oxetan-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 622 CZK
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Vzorec: C₃H₆O₂
Bod varu: 67…70 °C/8mmHg
Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056790
CAS číslo: 7748-36-9