Tisk…

tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR60204-10G OR60204-25G OR60204-5G
APOSOR60204-10GEA 5200 CZK
APOSOR60204-10G APOSOR60204-25G APOSOR60204-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Hustota: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317793
CAS číslo: 177911-87-4
UN: 2735
ADR: 8,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR