Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
OR60202-100G OR60202-25G OR60202-500G
APOSOR60202-100GEA 2240 CZK
APOSOR60202-100G APOSOR60202-25G APOSOR60202-500G
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Bod varu: 143…146 °C/60mmHg
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013650
CAS číslo: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,III