Tisk…
2,3-Dimethylpyrazine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6020-10G OR6020-250G OR6020-50G
APOSOR6020-10GEA 1330 CZK
APOSOR6020-10G APOSOR6020-250G APOSOR6020-50G
2,3-Dimethylpyrazine 99%
2,3-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 156 °C
Bod tání: –12 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006144
CAS číslo: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III