Tisk…

Pyrrole-2-carbonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR60193-25G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 2070 CZK
APOSOR60193-25G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂
MW: 92,101 g/mol
Bod varu: 92…94 °C/2mmHg
Hustota: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00234061
CAS číslo: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR