(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
OR60184-25G
APOSOR60184-25GEA
4070
CZK
APOSOR60184-25G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Vzorec:
C₄H₇NO₂ MW: 101,105 g/mol Bod tání: 156…159 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00273370 CAS číslo: 68108-18-9 |