Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60183-1G OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA 622 CZK
APOSOR60183-1G APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01459882
CAS číslo: 13745-17-0