Tisk…
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60181-1G OR60181-5G
APOSOR60181-1GEA 1370 CZK
APOSOR60181-1G APOSOR60181-5G
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11227185
CAS číslo: 1001635-30-8