Tisk…
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60174-1G OR60174-250MG OR60174-500MG
APOSOR60174-1GEA 12670 CZK
APOSOR60174-1G APOSOR60174-250MG APOSOR60174-500MG
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₂₀N₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09891552
CAS číslo: 107507-50-6