Tisk…
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 622 CZK
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466748
CAS číslo: 32046-51-8