Tisk…
trans-4-Decenal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-4-Decenal
OR6017-5G OR6017-1G
APOSOR6017-5GEA 1450 CZK
APOSOR6017-5G APOSOR6017-1G
trans-4-Decenal
trans-4-Decenal
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Bod varu: 80 °C/4mmHg
Hustota: 0.842 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065447
CAS číslo: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6