Tisk…
5-Nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60169-1G OR60169-5G
APOSOR60169-1GEA 622 CZK
APOSOR60169-1G APOSOR60169-5G
5-Nitrobenzoxazole
5-Nitrobenzoxazole
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01359855
CAS číslo: 70886-33-8