Tisk…

Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 2-methyloxazole-4-carboxylate

OR60168-5G
APOSOR60168-5GEA 5590 CZK
APOSOR60168-5G
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Bod varu: 210 °C/760mmHg
Bod tání: 24…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367959
CAS číslo: 10200-43-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR