Tisk…
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-acetic Acid, 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
OR60165-5G
APOSOR60165-5GEA 1660 CZK
APOSOR60165-5G
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141,126 g/mol
Bod tání: 101…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863539
CAS číslo: 19668-85-0