Tisk…
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isoxazole-4-carboxylic acid
OR60164-5G
APOSOR60164-5GEA 4630 CZK
APOSOR60164-5G
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738806
CAS číslo: 6436-62-0