Tisk…
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formylisoquinoline, Isoquinoline-4-carboxaldehyde
OR60160-1G OR60160-5G
APOSOR60160-1GEA 1620 CZK
APOSOR60160-1G APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157.17 g/mol
Bod tání: 101…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829440
CAS číslo: 22960-16-3