Tisk…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60159-5G OR60159-1G OR60159-250MG
APOSOR60159-5GEA 1870 CZK
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G APOSOR60159-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11518975
CAS číslo: 929617-35-6