Tisk…
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 1580 CZK
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12756112
CAS číslo: 878207-92-2