Tisk…

5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR60155-5G OR60155-10G
APOSOR60155-5GEA 7870 CZK
APOSOR60155-5G APOSOR60155-10G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅BrClNO
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234976
CAS číslo: 286947-03-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR