4-Hydroxycyclohexanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxycyclohexanon
OR60149-25G
APOSOR60149-25GEA
4040
CZK
APOSOR60149-25G
4-Hydroxycyclohexanone
4-Hydroxycyclohexanone
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,1424 g/mol Bod varu: 256 °C Bod tání: –1 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093817 CAS číslo: 13482-22-9 |