3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60145-1G
OR60145-5G
OR60145-10G
APOSOR60145-1GEA
2030
CZK
APOSOR60145-1G
APOSOR60145-5G
APOSOR60145-10G
3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
3-Bromo-5-methylpicolinic acid
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17214206 CAS číslo: 1211515-68-2 |