Tisk…
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 4770 CZK
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16988815
CAS číslo: 474824-78-7