Tisk…
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60140-1G OR60140-250MG OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA 3380 CZK
APOSOR60140-1G APOSOR60140-250MG APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07375100
CAS číslo: 886365-02-2