4-Methylpyridine-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60135-1G
OR60135-250MG
OR60135-500MG
APOSOR60135-1GEA
11180
CZK
APOSOR60135-1G
APOSOR60135-250MG
APOSOR60135-500MG
4-Methylpyridine-2-carboxamide
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Vzorec:
C₇H₈N₂O MW: 136.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062672 CAS číslo: 54089-04-2 |